Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Spritzflaschen mit Farbmarkierung
Catalog Number 10780442
38.45 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
38.45 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Rot
blau
grün
Diese Enghalsspritzflaschen mit farbkodierten Verschlüssen und integrierter Steigrohrhalterung ermöglichen eine einfache Identifizierung des Inhalts.
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Spritzflaschen mit Farbmarkierung mit roten, blauen, grünen oder gelben Verschlüssen/Steigrohrhalterungen ermöglichen eine einfache Identifizierung des Inhalts. Diese flexiblen und durchscheinenden Polyethylen-Enghalsflaschen wurden dafür entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere Funktionsweise zu gewährleisten.
  • Der farbige Verschluss ermöglicht die Übereinstimmung von Reagenzien mit den entsprechenden branchenspezifischen Lagerungscodes
  • Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden.
  • Fester Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert ein Lösen beim Zusammendrücken der Flasche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 72,9 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,8 in.
Höhe (metrisch) 224 mm
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Produkttyp Farbcodierte Waschflasche
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Mit Steigrohr und -halterung
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Zylindrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.