Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Spritzflaschen mit Farbmarkierung
Diese Enghalsspritzflaschen mit farbkodierten Verschlüssen und integrierter Steigrohrhalterung ermöglichen eine einfache Identifizierung des Inhalts.
Marke: Thermo Scientific™ 2422-2500
42.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24083" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Spritzflaschen mit Farbmarkierung mit roten, blauen, grünen oder gelben Verschlüssen/Steigrohrhalterungen ermöglichen eine einfache Identifizierung des Inhalts. Diese flexiblen und durchscheinenden Polyethylen-Enghalsflaschen wurden dafür entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere Funktionsweise zu gewährleisten.
- Der farbige Verschluss ermöglicht die Übereinstimmung von Reagenzien mit den entsprechenden branchenspezifischen Lagerungscodes
- Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden.
- Fester Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert ein Lösen beim Zusammendrücken der Flasche.
Spezifikation
500 ml | |
Naturfarben | |
LDPE | |
6 | |
Ja | |
Nein | |
Zylindrisch | |
Farbcodierte Waschflasche | |
Polypropylen | |
72,9 mm | |
Ja |
16 oz. | |
Mit Steigrohr und -halterung | |
24 | |
Gelb | |
Nicht autoklavierbar | |
Eng | |
224 mm | |
8,8 in. | |
28 mm | |
Schraubverschluss |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1409172 | Konformitätsbescheinigung | 18/07/2024 | 2422-2500 |
1394449 | Konformitätsbescheinigung | 05/11/2023 | 2422-2500 |
1377064 | Konformitätsbescheinigung | 05/11/2023 | 2422-2500 |
1352095 | Konformitätsbescheinigung | 06/04/2022 | 2422-2500 |
1336677 | Konformitätsbescheinigung | 01/11/2021 | 2422-2500 |
Aktionen
-
Thermo Scientific Nalgene
Labware-Legenden-Aktion
Sparen Sie bis zu 60% bei Thermo Scientific™ Nalgene™ Laborgeräten - langlebig, wiederverwendbar, unverzichtbar.Aktionscode: 24083Gültig bis zum: 2025-09-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 60%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.