Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Verschlüsse für Tropfflaschen - Großpackung
Beschreibung
Bestellen Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschenverschlüsse, um das Nalgene Tropfflaschensystem zu vervollständigen. Verschlüsse passen für Tropfflaschen Kat. Nr. 312750 und 31275 und sind in mehreren Farben erhältlich, um die Identifizierung von Reagenzien zu erleichtern.
- Polypropylen
- In verschiedenen Farben erhältlich
Bestellinformationen:
Tropfflaschenverschlüsse sind in Großpackungen zu 2.000/Packung erhältlich. Separate Bestellung von Nalgene Tropfkontrollspitzen (Kat. Nr. 312758, 312759) und Tropfflaschen (Kat. Nr. 312750, 312751).
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 2000 |
| Anzahl pro Packung | 2000 |
| Halsausführung | 15-415 |
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Tropfflaschen-Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. |
| Closure Included | Ja |
| Produkttyp | Verschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tropfflaschen 312750 und 312751. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.