Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ zertifizierte HDPE-Weithalsflasche mit Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. 15767002
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Anzahl pro Karton:
24
48
50
250
500
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
48 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl pro Karton unitSize
15767002 1000 ml 24 -
15472253 125 mL 500 1 Stück
15872647 250 ml 250 250 Stück
15863438 500 mL 48 48 Stück
15656718 1000 ml 50 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15767002 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. N3111000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Da die Flaschen sich aufgrund ihrer robusten Konstruktion auch für die Belastungen bei Außeneinsätzen eignen, werden sie für wichtige Projekte empfohlen, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport der Proben einen besonders hohen Stellenwert haben.
Für wichtige Projekten, bei denen Lagerungs- und Transportsicherheit von besonders großer Bedeutung ist. Diese widerstandsfähige Konstruktion hält den anspruchsvollen Feldeinsätzen stand. Die Nalgene Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert bruch- und auslaufsicher†. Zertifizierte Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen werden zur Entnahme von Wasser-, Abwasser-, Schlamm-, Sickerwasser- und sonstiger Umweltproben empfohlen und entsprechen den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von Spurmetall- und Wasserqualitätsparametern.
  • HDPE-Behälter mit auslaufsicherem Verschluss aus Polypropylen
  • Garantiert auslaufsicher
  • Zertifiziert für die Einhaltung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse auf Spurenelemente und Qualitätsparameter von Wasser
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren
  • Empfohlen für die Entnahme eines breiten Spektrums an Umweltprobenmatrizen
  • In Großpackungen erhältlich für zusätzliche Wirtschaftlichkeit
Enthält:
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle und Wasserqualitätsparameter erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Gewährleistung: 90 Tage
Anmerkung:
†Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 mL
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Zertifizierungsparameter Metall- und Wasserqualitätsparameter
Farbe Naturfarben
Beschreibung Nalgene Weithalsflasche aus braunem HDPE
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,58 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 5.08 cm
Enthält Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen: Zertifiziert gemäß den leistungsbasierten EPA-Standards für Metalle und Parameter der Wasserqualität; Analysezertifikat (CofA) im Karton enthalten und mit Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit barcodiert;
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24
Verpackung 24/Packung
Ersatzverschluss NA
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metall- und Wasserqualitätsparameter
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 36.9 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 1090 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Höhe (metrisch) 199 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,83 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.