Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ zertifizierte HDPE-Weithalsflasche mit Polypropylen-Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15656718
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Anzahl pro Karton:
24
48
50
250
500
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
48 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15656718
Marke: Thermo Scientific™ N3111000BPC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Da die Flaschen sich aufgrund ihrer robusten Konstruktion auch für die Belastungen bei Außeneinsätzen eignen, werden sie für wichtige Projekte empfohlen, bei denen die sichere Aufbewahrung und der Transport der Proben einen besonders hohen Stellenwert haben.
Für wichtige Projekten, bei denen Lagerungs- und Transportsicherheit von besonders großer Bedeutung ist. Diese widerstandsfähige Konstruktion hält den anspruchsvollen Feldeinsätzen stand. Die Nalgene Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert bruch- und auslaufsicher†. Zertifizierte Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen werden zur Entnahme von Wasser-, Abwasser-, Schlamm-, Sickerwasser- und sonstiger Umweltproben empfohlen und entsprechen den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von Spurmetall- und Wasserqualitätsparametern.
  • HDPE-Behälter mit auslaufsicherem† Polypropylen-Verschluss
  • Garantiert auslaufsicher†
  • Zertifiziert für die Einhaltung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse auf Spurenelemente und Qualitätsparameter von Wasser
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren
  • Empfohlen für die Entnahme eines breiten Spektrums an Umweltprobenmatrizen
  • In Großpackungen erhältlich für zusätzliche Wirtschaftlichkeit
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsnormen oder höher für Metalle und Wasserqualitätsparameter
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Zertifizierungsparameter Metall- und Wasserqualitätsparameter
Farbe Naturfarben
Beschreibung Nalgene Weithalsflasche aus braunem HDPE
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,58 Zoll
Enthält Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen: Zertifiziert gemäß den leistungsbasierten EPA-Standards für Metalle und Parameter der Wasserqualität; Analysezertifikat (CofA) im Karton enthalten und mit Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit barcodiert;
Material HDPE
Anzahl pro Karton 50
Verpackung 50 pro Packung
Ersatzverschluss NA
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metall- und Wasserqualitätsparameter
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 36.9 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 1090 mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Höhe (metrisch) 199 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,83 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.