Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ zertifizierte HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Laborpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11349674
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1 L
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
11349674 1 L 38 bis 430 mm 24 Stück
11369674 250 mL 24 mm -
11379674 500 ml 28 mm 48 Stück
3 options
Artikelnummer. 11349674
Marke: Thermo Scientific™ 3820991000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewahren Sie hochreine Chemikalien mit diesen HDPE-Flaschen, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenmetallen aufweisen, effektiv auf.
Effektive Aufbewahrung hochreiner Chemikalien mit Thermo Scientific™ Nalgene™ zertifizierten HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss, die nur einen sehr geringen Gehalt an Partikeln Spurenmetallen aufweisen. Die Herstellung findet zur Minimierung der Kontamination durch Partikel in kontrollierter Umgebung statt.
Eigenschaften:
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Verschlüsse aus Polypropylen
Empfohlen für:
Aufbewahrung und Transport mikroelektronischer oder biologischer Reagenzien
Ein Zertifikat einer Produkt-Stichprobe mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA – 21 CFR sowie Informationen zu weiteren regulatorischen Anforderungen ist erhältlich bzw. kann über unsere Trusted Sustainability Partner
Lieferanten, die unsere etablierten Anforderungen hinsichtlich gesellschaftlicher Unternehmensverantwortung erfüllen.
Weitere Informationen" alt="TRUSTED_SUSTAINABILITY"/>
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1 L
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Enghalsflaschen mit geringem Partikelgehalt
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 24
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Niedriger Partikelgehalt Ja
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die Flaschen sind bei 15 psi (103 kPa) evaluiert gemäß 49 CFR 173.27(c)(2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6, und IATA-Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter Abschnitt 5.0.2.9.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 216 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss (zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.