Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Schraubverschlusssatz für Oak Ridge-Röhrchen
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen mit Verschlusskappe bieten eine zusätzliche Zuverlässigkeit bei maximaler Drehzahl für ausgewählte Thermo Scientific™ Nalgene™ 250 und 290 ml-Zentrifugenflaschen mit einer Verschlussgröße von 38 mm.
- Empfohlen für die Verwendung mit Nalgene 250 ml-Zentrifugenflaschen mit 38 mm-Verschluss. Informationen zur Flaschenkompatibilität finden Sie in der Produktbeilage.
- Sichere Passform des Verschlusses für die Verwendung bei maximaler Drehzahl ohne Auslaufen
- Autoklavierbar/auslaufsicher† bei Verwendung mit empfohlenen Nalgene 250 ml-Zentrifugenflaschen
Im Lieferumfang enthalten: Inklusive Polypropylen-Schraubverschluss und Ansatzring, Tefzel™ ETFE-Stopfen und Viton™ O-Ring aus Fluorelastomer; Gewährleistung einer auslaufsicheren† Abdichtung bei Verwendung mit Nagene-Zentrifugenflaschen.
Spezifikation
Verschlusstyp | Dichtkappe für Zentrifugenflasche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 250 und 290 ml Nalgene Zentrifugenflaschen 3120-0250, 3122-0250, 3123-0250, 3127-0250 |
Produkttyp | Verschluss |
Beschreibung | Dichtkappensatz für Zentrifugenflaschen |
Material | Polypropylen, ETFE, Fluoroelastomer, ETFE, Fluoroelastomer |
Anzahl pro Karton | 2 |
Anzahl pro Packung | 2 |
Auskleidungsmaterial | ETFE, Fluoroelastomer |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
† Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.