Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen
Artikelnummer. 10652292
Click to view available options
Halsausführung:
100 – 400
120-400
53B
83B
Material:
HDPE
Polypropylen
Silikon, PTFE
TPE
Produkttyp:
Schraubverschluss
Schraubverschluss und Dichtung
Verschluss
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10652292
Marke: Thermo Scientific™ 7121600530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit der Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leckagefreies System.
Gewährleistung leckagefreier Dienste mit sicher sitzenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatz-Schraubverschlüssen und Dichtungen für Nalgene Ballonflaschen.
  • Kompatibel mit Nalgene Ballonflaschen
Garantie: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Ersatzverschluss
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 12
Halsausführung 53B
Produkttyp Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Große Nalgene Ballonflaschen und Flaschen
Verschlussgröße 53B
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.