Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Lichtundurchlässige Boston-Round-Flaschen aus weißem HDPE ohne Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521898
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10088962
Marke: Thermo Scientific™ 3620080001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese chemikalienbeständigen HDPE-Flaschen entsprechen den USP-Anforderungen an lichtbeständige Behälter und eignen sich zum Schutz lichtempfindlicher Produkte.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Rundflaschen aus lichtundurchlässigem, weißem HDPE ohne Verschluss sind beständig gegen Chemikalien, schützen lichtempfindliche Produkte und erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP (neueste Ausgabe) an lichtbeständige Behälter.
  • Undurchsichtiges weißes HDPE
  • Konform mit den aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Robust und durchsichtig, mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
  • Für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100 °C
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
In Großpackungen verpackt; Verschlüsse separat erhältlich (Serie 362150).
Hinweis:
Für diese Flaschen sind zahlreiche farbige Verschlüsse separat erhältlich.
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Beschreibung Enghalsflasche „Boston Round“
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lichtempfindliche Produkte mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.