Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston – runde PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss, natur: Großpackung, 125 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10777633
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Pakningsstørrelse:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10777633
Brand: Thermo Scientific™ 3120060008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Thermo Scientific™ Enghalsrundflaschen mit schmaler Öffnung aus naturfarbenem PPCO mit Verschluss gewährleisten durch ihre Großpackung eine beständige Lagerung.
Dank der Großpackungen mit durchscheinenden, langlebigen und gegen Chemikalien beständigen Thermo Scientific™ Boston Enghalsrundflaschen aus naturfarbenem PPCO mit Verschluss sind Ihre Lagerbestände gesichert. Diese Flaschen bestehen aus naturfarbenem Polypropylen-Copolymer und verfügen über Polypropylen-Verschlüsse.
Merkmale:
  • Langlebig
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Enghalsflasche „Boston Round“
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 133 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,23 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Vis mere Vis mindre
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.