Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521902
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12140880
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3120020001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpacken und versenden Sie Flüssigkeiten mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Runde Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss, die sowohl langlebig als auch zuverlässig sind.
Die runden Thermo Scientific™ Boston HDPE-Enghalsflaschen eignen sich ideal für die Verpackung und den Versand von Flüssigkeiten, sind äußerst zuverlässig und langlebig und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Unsteril
  • Naturfarbenes, durchscheinendes Polyethylen hoher Dichte
  • Naturfarbener Polypropylen-Verschluss ohne Einlage
  • Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. †Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Enghalsflasche „Boston Round“
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.