Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall
Artikelnummer. 10712951
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5,5 L
19 L
57 l
Außendurchmesser (metrisch):
22 cm
28 cm
34 cm
Höhe (metrisch):
28 cm
43 cm
74 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10712951 19 L 28 cm 43 cm -
10556551 5,5 L 22 cm 28 cm 1 Stück
10481022 57 l 34 cm 74 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712951 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 63700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00 CHF
    414.74 CHF / 1 Stück
    Sparen 161.26 CHF
    27% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Behälter eignen sich als sekundäre Behälter für biologisch gefährlichen Abfall und bieten eine einfache Ein-Schritt-Sterilisation und einhändige Entsorgung von Stoffen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Behälter für biologisch gefährlichen Abfall, die in einem einfachen Schritt ohne Entfernen des Beutels sterilisiert werden können, sind als sekundäre Behälter für biologisch gefährlichen Abfall geeignet. Eine Öffnung im Deckel ermöglicht einhändige Entsorgung von Stoffen; der Kontakt mit infektiösem Abfall wird limitiert. Autoklavierbare Beutel in Standardgrößen passen in den Behälter.
Merkmale:
  • Kann nicht rosten, verbeulen oder brechen wie andere Materialien
  • Erfüllt den US-Arbeitssicherheitsstandard OSHA 29 CFR Teil 1910.1030 als Schutz vor durch Blut übertragenen Krankheitserregern.
  • Autoklavierbar/Biogefahr
  • Symbol auf Englisch und Spanisch.
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Zertifizierung/Konformität Erfüllt US-Standard OSHA 29 CFR Part 1910.1030
Beschreibung 5 Gallonen-PP-Behälter für biogefährlichen Abfall
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 11 in.
Kapazität (metrisch) 19 L
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Typ Abfallbehälter, biologisch gefährlich
Höhe (angloamerikanisch) 17 in.
Höhe (metrisch) 43 cm
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Außendurchmesser (metrisch) 28 cm