Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Braunglas-PPCO-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril
Identifizieren Sie Ihre Proben schnell. Diese Verschlüsse mit Gewinde sind nicht zytotoxisch und pyrogenfrei und verwenden keine bedenklichen O-Ringe, die eventuell herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnten.
Marke: Thermo Scientific™ 362825-0117
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Identifizieren Sie Proben rasch mittels der Thermo Scientific™ Nalgene™ Braunglas-PPCO-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen.Diese nicht-zytotoxischen und pyrogenfreien Verschlüsse verwenden keine O-Ringe, die eventuell herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnten.
- Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) für den Lufttransport bei 7,5 bar getestet.
- Schraubverschluss mit Gewinde
- Die permanenten, farbkodierten Einlagen enthalten keine toxischen Schwermetalle.
- Die Einlagen kommen nicht mit dem Fläschcheninhalt in Berührung.
- Die Verschlüsse sind bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsröhrchen werden in Großpackungen ohne Röhrchen (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Sterile braune Fläschchen müssen gesondert bestellt werden Nr. 362805)
Spezifikation
Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
11 mm | |
Nicht steril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Gold | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
Schraubverschluss | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.