Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche, 3/8 Innendurchmesser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11314695
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/8 in.
5/32 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 Zoll
1/4 in.
1/8 Zoll
3/16 Zoll
3/8 in.
Packungsgröße:
15 Meter
7.50 Meter
7.62 Meter
Artikelnummer. 11314695
Marke: Thermo Scientific™ 80510250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die lichtdurchlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche eignen sich für den Transfer von aggressiven und korrosiven chemischen Flüssigkeiten.
Diese durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche eigenen sich besonders für den Transfer von aggressiven und korrosiven flüssigen Chemikalien. Geeignet für einen sehr breiten Temperaturbereich (-270 bis +260 °C) mit geringer Wasseraufnahme. Hervorragend geeignet für Niederdruckanwendungen mit mechanischen Klemmverbindungen bei Raumtemperatur. Lebensmitteltaugliche Materialien entsprechend 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen.
  • Weiter Temperaturbereich von -270° bis +260 °C (-518 bis +500 °F)
  • Inert für hochreine Anwendungen
  • Die Sterilisation kann mittels Autoklav, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmittel aber nicht mittels Strahlung erfolgen.
  • Zwei 25-ft.-Rollen pro Karton, außer bei größeren Durchmessern
  • Autoklavierbar/PFA
Hinweis:
Nicht gammasterilisierbar. Eignet sich nicht für den Gebrauch mit geschmolzenen Alkalimetallen, elementarem Fluor und Fluor-liefernden Verbindungen bei hohen Temperaturen oder konzentrierter Perchlorsäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Lebensmitteltaugliche Materialien gemäß 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 5/32 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material PFA
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.24 m
Dicke (angloamerikanisch) 5/32 Zoll
Dicke (metrisch) 4 mm
Verpackungsmenge 25
Farbe Durchsichtig
Härte Durometer 60(D)
Flexibility Biegeradius 10x Außendurchmesser
Maximaler Druck 290 psig, 14 psig bei 185 °F (85 °C)
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Halbsteife Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.