Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche, 3/8 Innendurchmesser
Die lichtdurchlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche eignen sich für den Transfer von aggressiven und korrosiven chemischen Flüssigkeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 8051-0500
Additional Details : Gewicht : 1.45300kg
Beschreibung
Diese durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Schläuche eigenen sich besonders für den Transfer von aggressiven und korrosiven flüssigen Chemikalien. Geeignet für einen sehr breiten Temperaturbereich (-270 bis +260 °C) mit geringer Wasseraufnahme. Hervorragend geeignet für Niederdruckanwendungen mit mechanischen Klemmverbindungen bei Raumtemperatur. Lebensmitteltaugliche Materialien entsprechend 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen.
- Weiter Temperaturbereich von -270° bis +260 °C (-518 bis +500 °F)
- Inert für hochreine Anwendungen
- Die Sterilisation kann mittels Autoklav, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmittel aber nicht mittels Strahlung erfolgen.
- Zwei 25-ft.-Rollen pro Karton, außer bei größeren Durchmessern
- Autoklavierbar/PFA
Hinweis:
Nicht gammasterilisierbar. Eignet sich nicht für den Gebrauch mit geschmolzenen Alkalimetallen, elementarem Fluor und Fluor-liefernden Verbindungen bei hohen Temperaturen oder konzentrierter Perchlorsäure.
Spezifikation
Halbsteife Schläuche | |
Autoklavierbar | |
9,5 mm | |
1/2 Zoll | |
25 ft. | |
1/16 Zoll | |
25 | |
Durometer 60(D) | |
85 psig bei 185 °F (85 °C) | |
260 °C |
Lebensmitteltaugliche Materialien gemäß 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen | |
3/8 Zoll | |
PFA | |
13 mm | |
7.62 m | |
0.16 cm | |
Transparent | |
Biegeradius 10x Außendurchmesser | |
500 °F |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.