Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LLDPE-Sicherheitsflaschenträger, 500 ml
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Nalgene 500 ml Sicherheitstragebehälter fasst bis zu sechs 500 ml Standard-Reagenzflaschen jeden Profils.
LLDPE sorgt für größere Härte und Stoßfestigkeit. Die Flaschen sind sicher untergebracht, sodass sie nicht aneinander stoßen können. Dies vermeidet die Gefahr von Rissen oder Absplitterungen. Der stabile, breite Tragegriff ist fest mit dem Unterteil verbunden und komfortabel zu tragen—, auch wenn der Flaschenträger voll beladen ist. Der Deckel rastet sicher in die Basis ein, sodass die Sicherheitstragebehälter stapelbar sind.
- Der Deckel rastet sicher in die Basis ein, sodass die Träger stapelbar sind.
- Abmessungen: 14 l x 10 W x 11 in.H (35 x 25 x 28 cm)
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sicherheits-Transportbehälter für Flaschen |
| Farbe | Gelb |
| Aufnahmevermögen | Sechs 500 ml-Flaschen |
| Material | LLDPE |
| Positionen | 6 |
| Stapelbar | Ja |
| Anzahl pro Karton | 6 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Flaschenträger |