Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 Schläuche aus Polyurethan, 1/4 Innendurchmesser
Diese Ester-Schläuche bestechen durch hervorragende Festigkeit gegen Abrieb und Biegeermüdung sowie durch Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen und eignen sich daher für hochreine Arbeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 8030-0120
Additional Details : Gewicht : 1.53900kg
Beschreibung
Diese für hochreine Anwendungen vorgesehenen estertauglichen Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 Schläuche aus Polyurethan zeichnen sich durch hervorragende Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Ermüdungsbrüche sowie gegen tiefe Temperaturen aus.
Eigenschaften:
- Enthalten keine Weichmacher und nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen für hochreine Anwendungen
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Brennstoffe, Öle und manche Lösungsmittel (nicht empfohlen für wässrige Lösungen)
- Beständig gegen atmosphärisches Ozon, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Kraftstoffe für längere Lebensdauer und größere Vielseitigkeit
- Dieser transparente, nicht autoklavierbare Schlauch ist alle 12 in. zum Schneiden markiert und kann gassterilisiert werden
- Ideal für Peristaltikpumpen-Anwendungen
Bestellinformationen: 50 ft. pro Packung (15,2 m)
.
Spezifikation
Flexible Schläuche | |
Nicht autoklavierbar | |
0.95 cm | |
1/2 Zoll | |
50 ft. | |
1/16 Zoll | |
50 | |
Durometer 85(A) | |
28 psig bei 125 °F (52 °C), 56 psig bei 73 °F (23 °C) | |
85 °C |
Transparent | |
3/8 Zoll | |
Polyurethan | |
1.27 cm | |
15.24 m | |
0.16 cm | |
Transparent | |
Biegeradius 6x Außendurchmesser | |
185 °F |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.