Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 25 mm-Spritzenfilter
Für die Filterung von Probenvolumina von 10 bis 100 ml mit diesen sterilen Spritzenfiltern mit einer Vielzahl an Membranen und Porengrößen für die meisten Laboranwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 171-0045
201.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.24300kg
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Nicht sterilen 25 mm-Spritzenfiltern können Sie Probenvolumina von 10 bis 100 ml filtern. Eine große Auswahl an Membranen und Porengrößen sind für Laboranwendungen mit wässrigen und nicht wässrigen Flüssigkeiten sowie mit Gasen erhältlich. Nalgene Spritzenfilter mit einem Durchmesser von 25 mm erbringen bei den meisten Anwendungen die gleiche Leistung wie 30 mm- oder 33 mm-Produkte, verursachen jedoch weniger Kunststoffabfall.†
Hauptmerkmale- 10 bis 100 ml Probengröße
- Einlass: Weiblicher Luer-Lok™
- Auslass: Männlicher Luer-Stecker
- Gehäuse aus Polypropylen mit Farbringen zur Identifikation
- Aufdruck von Porengröße und Membrantyp auf der Einheit
Netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA)
- Geringe Proteinbindung, geringerer Anteil an extrahierbaren Substanzen als standardmäßiges CA
- Geeignet für Zellkulturflüssigkeiten und zellulare Flüssigkeiten
- Gehäuse aus Polypropylen mit blauen Farbringen
Celluloseacetat (CA)
- Geringe Proteinbindung und extrahierbare Substanzen
- Für die Sterilfiltration und Klärfiltration von Puffern, wässrigen Lösungen und Reagenzien
- Gehäuse aus Polypropylen mit roten Farbringen
Nylon
- Von Natur aus hydrophil, geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen, geringe Proteinbindung
- Geeignet für Alkohole, kryoprotektive Substanzen wie DMSO und mit wässrigen/biologischen und schwachen Lösungsmitteln
- Gehäuse aus Polypropylen mit rosa Farbringen
- Von Natur aus hydrophob
- Hervorragend geeignet für die Filtration von HPLC/GC-Lösungsmitteln. Ideal für steriles Belüften mit Luft oder anderen Gasen während der Filtration
- Gehäuse aus Polypropylen mit weißen Farbringen
Spezifikation
orange | |
Celluloseacetat | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Spritzenfilter | |
4 mm |
Orange; Membran: CA; 0.45 um Porengröße | |
0.45 µm | |
Sterilfiltration und Klärfiltration von biologischen/immunologischen Proben, Zellkulturmedienkomponenten, biologischen Flüssigkeiten sowie den meisten anderen wässrigen Lösungen und Reagenzien, einschließlich EIA- und ELISA-Proben | |
Nalgene™ | |
10 bis 100 ml (Probe) | |
4 mm |
† Basierend auf dem mit einem 1000 ml-Becher gemessenen Schüttvolumen von 100 Spritzenfiltern.