Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1 Liter-Superspeed-Zentrifugenflaschen, Polycarbonat, mit Dichtungsverschluss
Description
Steigern Sie die Produktivität und Pelletrückgewinnung durch Trennungsanwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und großen Volumina mit Thermo Scientific™ 1 l Nalgene™ Superspeed-Zentrifugenflaschen. Ideal zur Isolierung von Bakterien- und Hefekulturen sowie für die Virenernte.
- Verarbeitung eines ganzen Liters pro Flasche bei Geschwindigkeiten bis zu 15.810 x g
- Glatte Innenwände reduzieren Scherkräfte bei der Aufbereitung von Säugetierzellen
- Polycarbonat-Flaschen bieten ausgezeichnete optische Durchsichtigkeit und mechanische Festigkeit
- Polypropylen-Flaschen sichern exzellente chemische Beständigkeit
- Der empfohlene Betriebstemperaturbereich reicht von 4° C bis 22 ° C; Lagerung bis -70° C
- Inklusive dreiteiligem Dichtverschluss, Polypropylen-Deckeleinsatz, Schraubverschluss und Silikondichtung für zusätzliche Auslaufsicherheit†
- Konform mit US-Standard USP-Klasse VI, nicht zytotoxisch, autoklavierbar
Hinweise: †Der Begriff “auslaufsicher”wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1000mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
| Farbe | Durchsichtiger Körper, blauer Verschluss, blauer O-Ring |
| Enthält | 3-teilige Dichtungskappeneinheit, Polypropylen-Stopfen, Verschluss und blauer Silikon-O-Ring |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl pro Karton | 6 |
| Anzahl pro Packung | 6 |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, nicht zytotoxisch |
| Closure Included | Ja |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.