Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Vakuumschläuche aus durchsichtigem PVC
Diese Nalgene 180 Vakuumschläuche können praktisch und effizient genutzt werden. Sie bestehen aus dickwandigem PVC, das bei Zimmertemperatur einem vollen Vakuum (80 mm Hg) widersteht.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Material is Food-Grade and complies with USP VI and USDA regulations. |
---|---|
Material | PVC |
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 durchsichtigen PVC-Schläuche aus dickwandigem PVC, das einem vollständigen Vakuum (80 mmHg) bei Raumtemperatur widerstehen kann, effizient und praktisch. Das Material ist lebensmittelecht und entspricht den Vorschriften der US-Pharmakopöe, Klasse VI und des US-Landwirtschaftsministeriums.
- Aus durchsichtigem PVC
- Transparent, nicht toxisch, nicht kontaminierend
- Autoklavierbar
Spezifikation
Material is Food-Grade and complies with USP VI and USDA regulations. | |
PVC |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Hinweis:
Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Nalgene 180 und 980 PVC-Schläuche enthalten DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Diese Substanz ist von der Umweltbehörde des Staates Kalifornien als Krebs erregend oder reproduktionstoxisch eingestuft.