Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Vakuumschläuche aus durchsichtigem PVC
Diese Nalgene 180 Vakuumschläuche können praktisch und effizient genutzt werden. Sie bestehen aus dickwandigem PVC, das bei Zimmertemperatur einem vollen Vakuum (80 mm Hg) widersteht.
Marke:  Thermo Scientific™ 8000-1145
Additional Details : Gewicht : 1.88000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005721
  • 68.90 CHF / 3 Meter
Verfügbar ab
22-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus durchsichtigem PVC
  • Transparent, nicht toxisch, nicht kontaminierend
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Das Material ist für Lebensmittel geeignet und entspricht den Vorschriften des US-Arzneibuchs, Klasse VI und des US-Landwirtschaftsministeriums.
54 psig at 73°F (23°C)
PVC
3.05 m
Flexible Tubing
Durometer 60(A)
Clear
Autoclavable
10 ft. .
0.64 cm
10
Videos
Dokumentation
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Hinweis:
Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Nalgene 180 und 980 PVC-Schläuche enthalten DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Diese Substanz ist von der Umweltbehörde des Staates Kalifornien als Krebs erregend oder reproduktionstoxisch eingestuft.