Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 durchsichtige metrische PVC-Kunststoffschläuche
Gewährleisten Sie auslaufsicheren Sitz mit metrischen Verbindern durch Nalgene 180 Metrische PVC-Schläuche, die aus hochwertigen Harzen und speziellen Plastifikatoren bestehen.
Marke: Thermo Scientific™ 8001-0609
68.25 CHF gültig bis 2021-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "14802" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
Vermeidet “ungefähre Maße ” bei Schläuchen mit englischen Maßeinheiten, die bei metrischen Anschlüssen zu Leckagen führen können.- In Rollen zu 25 Metern (10 Meter bei größeren Durchmessern)
- Klare Beschriftung und Markierung zum einfachen Zuschneiden
Spezifikation
Das Material ist für Lebensmittel geeignet und entspricht den Vorschriften des US-Arzneibuchs, Klasse VI und des US-Landwirtschaftsministeriums. | |
160 °F | |
66 psig bei 73 °F (23 °C) | |
6 mm | |
9 mm | |
25 m | |
Flexible Schläuche |
Durchsichtig | |
71 °C | |
Autoklavierbar | |
PVC | |
82 ft. . | |
1.5 mm | |
25 |
Sonderangebote
-
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.: 14802: 2021-02-28
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Achtung: Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Der Nalgene 180 und 980 PVC-Schlauch enthält DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Diese Substanz ist von der Umweltbehörde des Staates Kalifornien als krebserregend oder reproduktionstoxisch eingestuft.