missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 durchsichtige metrische PVC-Kunststoffschläuche

Gewährleisten Sie auslaufsicheren Sitz mit metrischen Verbindern durch Nalgene 180 Metrische PVC-Schläuche, die aus hochwertigen Harzen und speziellen Plastifikatoren bestehen.

Marke:  Thermo Scientific™ 8001-0811

Additional Details : Gewicht : 1.55520kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10422141

Menge Preis
1 142.00 CHF / 25 Meter
10 130.00 CHF / 25 Meter
Verfügbar ab
17-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

Stellen Sie mit metrischen Anschlüssen eine auslaufsichere Verbindung her und verwenden Sie dazu die durchsichtigen metrischen Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 PVC-Kunststoffschläuche. Sie sind aus hochreinen Kunststoffen und Spezial-Weichmachern gefertigt. Sie sind in genauen metrischen Größen erhältlich, gekennzeichnet und für einfaches Zerschneiden markiert, sofern nicht anders angegeben.

Vermeidet “ungefähre Maße ” bei Schläuchen mit englischen Maßeinheiten, die bei metrischen Anschlüssen zu Leckagen führen können.
  • In Rollen zu 25 Metern (10 Meter bei größeren Durchmessern)
  • Klare Beschriftung und Markierung zum einfachen Zuschneiden
25 m pro Karton, 10 m bei den drei größeren Durchmessern
Spezifikation

Spezifikation

Das Material ist für Lebensmittel geeignet und entspricht den Vorschriften des US-Arzneibuchs, Klasse VI und des US-Landwirtschaftsministeriums.
160 °F
54 psig bei 73 °F (23 °C)
8 mm
11 mm
25 m
Flexible Schläuche
Durchsichtig
71 °C
Autoklavierbar
PVC
82 ft. .
1.5 mm
25
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Achtung: Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Der Nalgene 180 und 980 PVC-Schlauch enthält DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Diese Substanz ist von der Umweltbehörde des Staates Kalifornien als krebserregend oder reproduktionstoxisch eingestuft.