Learn More
Naled (Dibrom ) 100µg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318115 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318115 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010403AL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naled
CAS 300-76-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Naled
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C4 H7 Br2 Cl2 O4 P
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
IUPAC-Name (1,2-Dibrom-2,2-Dichlorethyl) Dimethylphosphat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 380.78
Menge 1 mL
Formelmasse 377.7826 g/mol