Learn More
Naftopidil hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
An alpha1-adrenoceptor antagonist
80.91 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1164469-60-6
Summenformel C24H29ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 428.957
MDL-Nummer MFCD09971016
InChI-Schlüssel VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride
PubChem CID 6603044
IUPAC-Name 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15435519
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63249.MA
10mg
80.91 CHF
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1164469-60-6
428.957
VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N
6603044
COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl
C24H29ClN2O3
MFCD09971016
naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride
1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride
Spezifikation
Naftopidil hydrochloride
C24H29ClN2O3
naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride
VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N
1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride
6603044
≥98%
1164469-60-6
MFCD09971016
Soluble in DMSO; Also soluble in ethanol; Insoluble in water.
COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl
428.957
428.96
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : TL9336500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures