Learn More
Naftifinhydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15560584 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15560584 1 g 1 Gramm
15570584 5 g 5 Gramm
15580584 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15560584 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458660010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65473-14-5
Summenformel C21H21N·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 323.86
InChI-Schlüssel OLUNPKFOFGZHRT-YGCVIUNWSA-N
Synonym naftifine hydrochloride, naftifine hcl, naftin, exoderil, naftifungin, n-trans-cinnamyl-n-methyl-1-naphthylmethyl amine hydrochloride, e-n-cinnamyl-n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, naftin tn, e-n-methyl-n-1-naphthylmethyl-3-phenyl-2-propen-1-amine-hydrochloride
PubChem CID 5281098
ChEBI CHEBI:7452
IUPAC-Name (E)-N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-phenylprop-2-en-1-amin;hydrochlorid
SMILES CN(CC=CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naftifine hydrochloride
Schmelzpunkt 175.0°C to 179.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0068g/L ( 25°C ). Other solubilities: in ethanol 0.034g/L ( 25°C )
Formelmasse 323.86
Reinheit (%) 99%
RUO– Nur für Forschungszwecke