Learn More
Tocris Bioscience™ Nafamostat mesylate Artikelnummer.: 18792684
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tocris Bioscience™ Nafamostat mesylate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792684
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18792684
Marke: Tocris Bioscience™ 3081/10
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Serine protease inhibitor, inhibits tryptase
Nafamostat mesylate is a broad spectrum serine protease inhibitor. Displays selectivity for human tryptase when used at relatively low concentrations. Reduces eosinophil infiltration, mast cell activation and airway responsiveness in a murine model of asthma. Inhibits SARS-CoV-2 infection in vitro (EC50 = 22.50 μM).
Tocris products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82956-11-4
Summenformel C21H25N5O8S2
Molekulargewicht 539.58
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nafamostat mesylate
Menge 10 mg
Formelmasse 539.59
Reinheit >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Nafamostat mesylate >