Learn More
Melford NADP
Artikelnummer. 30018567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018567 100 mg 100 Milligramm
30018568 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018567 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N201200.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Stoffname:β -Nicotinamidadenindinukleotidphosphat, oxidierte Form, Mononatriumsalz-Trihydrat
  • CAS-Nummer: 1184-16-3
  • Summenformel : C 21 H 27 N 7 O 17 P 3 Na 2H 2 O
  • Molekulargewicht: 801,4 g/mol
Spezifikation
Menge 100 mg
Summenformel C21H27N7O17P3Na-XH2O
CAS 1184-16-3