Learn More
Melford NADH
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Substanzname: β-Nicotinamidadenindinukleotid, reduzierte Form, Dinatriumsalz, CAS-Nummer: 606-68-8 , Molekularformel: C21H27N7O14 P2Na2 : 3H2O , Molekulargewicht: 763,5 , Chemische Reinheit: >98 %, löslich in: Wasser, Lagerung bei: 2 °C bis 8 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C21H27N7O14P2Na2-3H2O |
| CAS | 606-68-8 |