Beschreibung
- Nachweismethode: Kolorimetrisch/Fluorometrisch
- Testzeit: 2 Stunden 30 Minuten
- Ergebnistyp: Quantitativ
- Probentypen: Gewebelysat und Zelllysat
- Zitiert in: 19 Veröffentlichungen
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Western-Blot-Kit |
| Detektionsstelle | In-Lösungs-Erkennung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Format | Kit |
| Anzahl Reaktionen | 250 Tests |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Zielmolekül | NAD, NADH |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, chromogen, chemilumineszenz |
| Probentyp | Gewebelysat, Zelllysat |
| Menge | 250 Tests |
| Mehr anzeigen |