Learn More
Melford NAD
Artikelnummer. 30018578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018578 5 g 5 Gramm
30018577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018578 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N301105.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
β-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, oxidierte Form (β -NAD) eignet sich für Anwendungen in der Enzymsynthese / Biokatalyse.
β-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, oxidierte Form (β -NAD) eignet sich für Anwendungen in der Enzymsynthese / Biokatalyse. Es eignet sich auch zur Herstellung von Enzym-Multiplied-Immunoassay-Techniken (EMIT), therapeutischen Arzneimittelmonitoring-Verfahren (TDM) und Blutzuckerreagenzien.
Spezifikation
Menge 5 g
Summenformel C21H27N7O14P2 • XH2O
CAS 53-84-9