Learn More
Melford NAD
Product Code. 30018577
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30018577 1 g 1 Gramm
30018578 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30018577 Supplier Melford Supplier No. N301101.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
β-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, oxidierte Form (β -NAD) eignet sich für Anwendungen in der Enzymsynthese / Biokatalyse.
β-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, oxidierte Form (β -NAD) eignet sich für Anwendungen in der Enzymsynthese / Biokatalyse. Es eignet sich auch zur Herstellung von Enzym-Multiplied-Immunoassay-Techniken (EMIT), therapeutischen Arzneimittelmonitoring-Verfahren (TDM) und Blutzuckerreagenzien.
Specifications
Menge 1 g
Summenformel C21H27N7O14P2 • XH2O
CAS 53-84-9