Learn More
Nabumeton, Mikromol™
Artikelnummer. 17973566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973566 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973566 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0153.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Nabumeton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nabumetone
CAS 42924-53-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nabumetone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H16 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
IUPAC-Name 4-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)butan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
Menge 500 mg
Formelmasse 228,115 g/mol