Learn More
Na-Boc-D-Tryptophan, TRC
Artikelnummer. 30333329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333329 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67335050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-D-tryptophan
CAS 5241-64-5
Summenformel C16H20N2O4
Menge 50 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-tryptophan, N-Carboxy-D-tryptophan N-tert-Butyl Ester, (R)-2-(((tert-Butoxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)propionic Acid, Boc-D-Tryptophan, N-BOC-D-tryptophan, N-tert-Butoxycarbonyl-D-tryptophan, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-tryptophan, tert-Butoxycarbonyl-D-tryptophan
InChI-Formel InChI=1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(14(19)20)8-10-9-17-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,17H,8H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 304.34
Formelmasse 304.1423