Learn More
Na-Boc-D-Histidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nalpha-Boc-D-histidine |
| CAS | 50654-94-9 |
| Summenformel | C11H17N3O4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-histidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1 |
| IUPAC-Name | (tert-Butoxycarbonyl)-D-histidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 255.27 |
| Formelmasse | 255.12 |