Learn More
N8-Acetylspermidine Dihydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N8-Acetylspermidine Dihydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H21N3O/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13) |
| Formelmasse | 187.1685 |
| Reinheit (%) | >95% |