Learn More
N6-Benzoyladenin, TRC
Artikelnummer. 30322183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322183 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA281768100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N6-Benzoyladenine
CAS 4005-49-6
Summenformel C12H9N5O
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18)
SMILES O=C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
IUPAC-Name N-(7H-purin-6-yl)benzamide
Molekulargewicht (g/mol) 239.23
Formelmasse 239.0807