Learn More
N6-Benzoyl-2'-Desoxyadenosin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426249 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15426249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64175.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N6-Benzoyl-2′-Desoxyadenosin wird bei der Bildung von N-verzweigten Oligonukleotiden als Nebenprodukt in der Festphasenoligonukleotid-Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht) und Methanol (20 mg/ml).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N6-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
CAS 4546-72-9
Farbe Weiß
Summenformel C17H17N5O4
MDL-Nummer MFCD00009628
Menge 5 g
Synonym n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
InChI-Schlüssel PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
IUPAC-Name N-[9-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 355.35
PubChem CID 107558
Formelmasse 355.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.