Learn More
N4BP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen N4BP3
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16836464
Unterlagen ansehen
Proteintech
16733-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16826464
Unterlagen ansehen
Proteintech
16733-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects 60 kDa N4BP3 protein and a weaker 40 kDa protein.
N4BP3, also named as KIAA0341, a Fezzin family member, during nerve cell development. It is crucial for axonal and dendritic branching in developing neurons. It binds the protein NEDD4 and interacts with 14-3-3 proteins. N4BP3 is present in early neurites, growth cones, axons and dendrites of developing primary hippocampal neurons.
Spezifikation
Spezifikation
N4BP3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
O15049, Q3LUD3, Q8C7U1
212706, 23138, 303112
N4BP3 Fusion Protein Ag10194
Primary
-20°C
N4BP3
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA0341, N4BP3, Nedd4 binding protein 3
N4bp3
IgG
Antigen Affinity Chromatography