Learn More
N4-Hydroxycytosin (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30403721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30403721 250 mg -
30404920 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30403721 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH805078250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20555-88-8
Summenformel C4H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
Synonym 6-(Hydroxyamino)-2(1H)-pyrimidinone
IUPAC-Name 6-(Hydroxyamino)-1H-Pyrimidin-2-eins
SMILES ONC1=CC=NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N4-Hydroxycytosine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8)
Formelmasse 127.0382