Learn More
N4-Benzoylcytosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15509533 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15509533 25 g 25 Gramm
15599523 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15509533 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460540250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26661-13-2 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26661-13-2
Summenformel C11H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
MDL-Nummer MFCD00239434
InChI-Schlüssel XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n4-benzoylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoylcytosine, n-4-benzoyl cytosine, benzamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl benzamide, benzamide, n-2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxohydropyrimidin-4-yl benzamide, n-2-oxo-1h-pyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoyl cytosine
PubChem CID 309343
IUPAC-Name N-(2-oxo-1H-Pyrimidin-6-yl)Benzamid
SMILES O=C(NC1=CC=NC(=O)N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N4-Benzoylcytosine
Schmelzpunkt >300.0°C
Elementanalytik 59.86 to max. 62.93% min. Carbon 19.04 to max. 20.01% min. Nitrogen
Infrarotspektrum Echt
Menge 25 g
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N4-Benzoylcytosine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.