Learn More
N4-Acetylsulfadimidin (N4-Acetylsulfamethazin), Mikromol™
Beschreibung
N4-Acetylsulfadimidin (N4-Acetylsulfamethazin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetyl Sulfamethazine |
| CAS | 100-90-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Acetyl Sulfamethazine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H16 N4 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2 |
| IUPAC-Name | N-[4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamid |
| Mehr anzeigen |