Learn More
N3-Benzyl-2-chlornicotinamid, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10017769 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10017769 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10017769 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N3-Benzyl-2-chloronicotinamide
CAS 65423-28-1
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117.6°C to 120.8°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H11ClN2O
MDL-Nummer MFCD00831758
Menge 5 g
Synonym n-benzyl-2-chloronicotinamide, n3-benzyl-2-chloronicotinamide, nicotinamide, n-benzyl-2-chloro, 2-chloro 3-pyridyl-n-benzylcarboxamide, n-benzyl-2-chloro-nicotinamide, acmc-1b64n, n-phenylmethyl-2-chloronicotinic acid amide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-n-phenylmethyl
InChI-Schlüssel XSXUVPQJEQBSSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC=CC=C1C(=O)NCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name N-benzyl-2-chloropyridine-3-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 246.69
PubChem CID 2794855
Formelmasse 246.7
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N3-Benzyl-2-chloronicotinamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.