Learn More
Macherey-Nagel™ N 24 Schraubkappen
Artikelnummer. 15103608 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15103608
Marke: Macherey-Nagel™ 702059
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Weiß
Material PTFE, Silicone
Septum Silicone White / PTFE Beige
Zur Verwendung mit (Anwendung) Environmental Analysis
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Verschlussgröße N24