Learn More
N2-Methyl-Alfuzosin, TRC
Artikelnummer. 30005729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005729 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27665025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72104-34-8
Summenformel C19 H27 N5 O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 425.91
Synonym Alfuzosin Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)amino]propyl]-N-methyltetrahydrofuran-2-carboxamide Hydrochloride
IUPAC-Name N-[3-[(4-Amino-6,7-Dimethoxyquinazolin-2-yl)amino]Propyl]-N-Methyloxolin-2-Carboxamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1cc2nc(NCCCN(C)C(=O)C3CCCO3)nc(N)c2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2-Methyl Alfuzosin Hydrochloride
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(18(25)14-6-4-9-28-14)8-5-7-21-19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H3,20,21,22,23);1H
Formelmasse 425.183