Learn More
N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2704276
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10334242
Marke: Thermo Scientific Maybridge CD05460DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 25366-22-7
Summenformel C4H4F3N3S
Molekulargewicht (g/mol) 183.15
MDL-Nummer MFCD00042321
InChI-Schlüssel ARAFQFMXQDBEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, n2-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, n-methyl-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,n-methyl-5-trifluoromethyl, methyl 5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazol-2-yl amine, maybridge1_002895, methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-yl-amine
PubChem CID 2775323
IUPAC-Name N-Methyl-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin
SMILES CNC1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 183.16
Reinheit (%) 97%