Learn More
Aalborg™ N2-Massendurchflussmessgerät
Artikelnummer. 11892370
Click to view available options
Flussratenbereich:
0 bis 20 LPM
0 bis 2 LPM
0 bis 30 LPM
0 bis 500 ml/min
0 bis 50 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11892370
Marke: Aalborg™ GFM37AVAL6A0/3NC33SS
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Massendurchflussmesser
Genauigkeit ± 5 %
Flussratenbereich 0 bis 50 LPM
Kennwerte der Stromversorgung Max. 12 V bis 200 mA
Präzision ± 1,5 %
Umfang Endwert
Temperatur (metrisch) 5°bis 50 °C