Learn More
N2-Boc-D-Glutamin, TRC
Artikelnummer. 30346050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346050 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346050 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6561152.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2-Boc-D-glutamine
CAS 61348-28-5
Summenformel C10H18N2O5
Menge 2.5 g
Synonym N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-glutamine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-glutamine
InChI-Formel InChI=1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 246.26
Formelmasse 246.1216