Learn More
N2,9-Diacetylguanin, TRC
Artikelnummer. 30367539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367539 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD33500010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N 2,9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Summenformel C9 H9 N5 O3
Menge 10 g
Synonym Acyclovir Impurity L
InChI-Formel InChI=1S/C9H9N5O3/c1-4(15)11-9-12-7-6(8(17)13-9)10-3-14(7)5(2)16/h3H,1-2H3,(H2,11,12,13,15,17)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(=O)C)C(=O)N1
IUPAC-Name N-(9-Acetyl-6-oxo-1H-purin-2-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 235.2
Formelmasse 235.0705