Learn More
Elma™ N10 Reiniger
Artikelnummer. p-8002385
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2,5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 11872681
Marke: Elma™ 8000077
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ideal für Laborartikel aus Metall, einschließlich Aluminium und Leichtlegierungen, Glas, Keramik oder Kunststoff. Der konzentrierte Reiniger von Elma™ Lab Clean N10 entfernt leicht Emulsionen und Kalkseifenablagerungen und verhindert deren erneute Ablagerung.
  • pH-neutrales Reinigungsmittel
  • Auch eine gute Wahl für die Reinigung von Glaswaren
  • Testen Sie vor10 der Verwendung stets die Kompatibilität von Elma Lab Clean N mit Magnesiumlegierungen
Spezifikation
Produkttyp Lab Clean N10 Reiniger
pH 8,2
Zertifizierung/Konformität Anhang III, EG 648/2004
Material Anionische Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate &l
Konzentration Ultraschallgerät 2 %, Geschirrspüler 1 %
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung 5°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen
Volumen (metrisch) 10 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • elma lab clean N10 (ELC N10)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isotridecanol